Descripción
- Facilita la recuperación de gránulos radioactivos de las puntas de los tubos sin resuspensión o el riesgo de salpicaduras de sustancias radiactivas
- Compatibles con tubos de microcentrífugas de polietileno c o polipropileno de hasta 1,5 ml
- Cuerpo cromado con hoja de acero de repuesto
- El diámetro de corte máximo es de 9,4 mm
No recomendado para tubos de poliestireno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero cromado |
| Para utilizar con | Cortador de microtubos |
| Tipo de producto | Cortador de microtubos |