Learn More
Bel-Art™ Cortador de microtubos SP Scienceware™
Código de producto. 11730635 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero
Acero cromado
Tipo de producto:
Cortador de microtubos
Cuchilla de repuesto para cortador de microtubos
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Material Tipo de producto unitSize
11730635 Acero cromado Cortador de microtubos 1 PCS
12395759 Acero Cuchilla de repuesto para cortador de microtubos cada uno
2 options
Código de producto. 11730635
Marca: Bel-Art™ F210180000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Secciona tubos de microcentrífuga de forma segura, precisa y sencilla, al tiempo que se eliminan los riesgos de utilizar hojas de cuchilla o cuchillas
  • Facilita la recuperación de gránulos radioactivos de las puntas de los tubos sin resuspensión o el riesgo de salpicaduras de sustancias radiactivas
  • Compatibles con tubos de microcentrífugas de polietileno c o polipropileno de hasta 1,5 ml
  • Cuerpo cromado con hoja de acero de repuesto
  • El diámetro de corte máximo es de 9,4 mm
No recomendado para tubos de poliestireno
Especificaciones
Material Acero cromado
Para utilizar con Cortador de microtubos
Tipo de producto Cortador de microtubos