Descripción
Compact and economical
Incube hasta 24 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml en un baño de agua
- Los microtubos se mantienen ajustados en posición y, posteriormente, se liberan cuando la gradilla se presiona sobre una mesa de trabajo
- Dimensiones: 11,9 x 7,8 cm
- Fáciles de cargar
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Translucent |
| Admite | Tubos (1,5 ml) |
| Material | Polypropylene |
| Posiciones | 24 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 4/paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,68 x 3,06 x 2,93 pulg (11,9 x 7,8 x 7,3cm) |
| Mostrar más |