Learn More
Bel-Art™ Protector beta para microtubos SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
6,2 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Bloque acrílico transparente sólido con 13 pocillos (11 mm de diámetro)
- Los pocillos admiten tubos para micromuestras de 1,5 ml en celdas individuales.
- La cubierta ajustable permite espacio para las tapas abatibles de los microtubos
- Bloquea la radiación beta, incluyendo P-32, S-35 y C-14
- El escudo garantiza un transporte seguro de muestras y ahorra espacio en el banco
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acrílico |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte de muestras seguro |
| Incluye | Bloque acrílico transparente con 13 pocillos |
| Tipo de producto | Protector beta para microtubos |
| Altura (métrico) | 6,2 cm |
| Grosor (métrico) | 6.4 mm |
| Anchura (métrico) exterior | 10.5 cm |
| Dimensiones | 5,2 x 10,5 x 6,2 cm |