Learn More
Bel Art™ Bandejas de laboratorio aisladas SP Scienceware™ Magic Touch™
Código de producto. 13286559 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
1 L
4 l
4 L
9 l
9 L
Color:
Azul
Negro
Rojo
Material:
Espuma de polímero
PVC expandido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Material unitSize
13286559 1 L Rojo Espuma de polímero cada uno
12636465 1 L Negro Espuma de polímero cada uno
12616465 4 l Azul Espuma de polímero cada uno
12666455 9 l Azul Espuma de polímero cada uno
12666465 1 l Azul Espuma de polímero cada uno
13296559 9 L Negro Espuma de polímero 1 PCS
13206569 4 L Negro PVC expandido cada uno
7 options
Código de producto. 13286559
Marca: Bel Art™ M188481103
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene muestras termosensibles en un entorno óptimo. Las bandejas de laboratorio aisladas Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ son los contenedores para hielo más ligeros del mercado.
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
  • Large enough to accommodate circular and rectangular floating test tube racks, flasks, bottles, etc.
  • Expanded polyvinyl chloride, therefore unbreakable under normal conditions
  • Withstand temperatures from -196° to +93°C (-321° to +200°F) without sweating or leaking
  • Will not absorb odors or moisture
  • Chemically resistant to highly acidic and basic solutions
  • Suitable for use with ice, dry ice alcohol slurries, or liquid nitrogen
  • Stackable
  • Wall thickness: 0.75 in. (2cm)
Especificaciones
Altura (métrico) 7.6 cm
Altura (imperial) 3 in.
Longitud (métrico) 15.2 cm
Longitud (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 15.2 cm
Anchura (imperial) 6 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 x 6 x 3 in. (15.2 x 15.2 x 7.6 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more
Material Espuma de polímero
Tipo Mini Lab Ice Pan
Color Rojo
Capacidad (métrico) 1 L
Intervalo de temperatura -196°C to +93°C