Learn More
Bel Art™ Bandejas de laboratorio aisladas SP Scienceware™ Magic Touch™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
1 L
4 l
4 L
9 l
9 L
Color:
Azul
Negro
Rojo
Material:
Espuma de polímero
PVC expandido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
- Large enough to accommodate circular and rectangular floating test tube racks, flasks, bottles, etc.
- Expanded polyvinyl chloride, therefore unbreakable under normal conditions
- Withstand temperatures from -196° to +93°C (-321° to +200°F) without sweating or leaking
- Will not absorb odors or moisture
- Chemically resistant to highly acidic and basic solutions
- Suitable for use with ice, dry ice alcohol slurries, or liquid nitrogen
- Stackable
- Wall thickness: 0.75 in. (2cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 7.6 cm |
| Altura (imperial) | 3 pulg |
| Longitud (métrico) | 15.2 cm |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Anchura (métrico) | 15.2 cm |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 15.2 x 15.2 x 7.6 cm (6 x 6 x 3 pulg) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento y transporte de muestras sensibles a la temperatura en hielo, pulpas de alcohol, baños de agua y mucho más |
| Material | Espuma de polímero |
| Tipo | Bandeja para hielo de laboratorio Mini |
| Mostrar más |