Learn More
Bel Art™ Bandejas de laboratorio aisladas SP Scienceware™ Magic Touch™
Código de producto. 12666455 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
1 L
4 l
4 L
9 l
9 L
Color:
Azul
Negro
Rojo
Material:
Espuma de polímero
PVC expandido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Material unitSize
12666455 9 l Azul Espuma de polímero cada uno
12636465 1 L Negro Espuma de polímero cada uno
12616465 4 l Azul Espuma de polímero cada uno
12666465 1 l Azul Espuma de polímero cada uno
13286559 1 L Rojo Espuma de polímero cada uno
13296559 9 L Negro Espuma de polímero 1 PCS
13206569 4 L Negro PVC expandido cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12666455 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor M188489101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene muestras termosensibles en un entorno óptimo. Las bandejas de laboratorio aisladas Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ son los contenedores para hielo más ligeros del mercado.
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
  • Large enough to accommodate circular and rectangular floating test tube racks, flasks, bottles, etc.
  • Expanded polyvinyl chloride, therefore unbreakable under normal conditions
  • Withstand temperatures from -196° to +93°C (-321° to +200°F) without sweating or leaking
  • Will not absorb odors or moisture
  • Chemically resistant to highly acidic and basic solutions
  • Suitable for use with ice, dry ice alcohol slurries, or liquid nitrogen
  • Stackable
  • Wall thickness: 0.75 in. (2cm)
Especificaciones
Altura (métrico) 13 cm
Altura (imperial) 5.1 in.
Longitud (métrico) 41 cm
Longitud (imperial) 16 pulg
Anchura (métrico) 33 cm
Anchura (imperial) 13 pulg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 41 x 33 x 13 cm (16 x 13 x 5.1 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento y transporte de muestras sensibles a la temperatura en hielo, pulpas de alcohol, baños de agua y mucho más
Material Espuma de polímero
Tipo Plato de hielo laboratorio Maxi
Color Azul
Capacidad (métrico) 9 l
Intervalo de temperatura De - 196 a 93 °C