Learn More
Bel Art™ Contenedor para hielo SP Scienceware™ Magic Touch™
Código de producto. 12636435 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 l
4 l
Color:
Azul
Negro
Tipo:
Contenedor para hielo con tapa
Contenedor para hielo sin tapa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tipo unitSize
12636435 4 l Negro Contenedor para hielo con tapa cada uno
12666435 4 l Azul Contenedor para hielo con tapa cada uno
12616445 2,5 l Azul Contenedor para hielo con tapa cada uno
12696435 2,5 l Negro Contenedor para hielo con tapa cada uno
13402519 2,5 l Azul Contenedor para hielo sin tapa cada uno
5 options
Código de producto. 12636435
Marca: Bel Art™ M188484002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los contenedores para hielo ligeros poseen excelentes propiedades de aislamiento para conservar las muestras sensibles a la temperatura en un entorno óptimo
Lightweight ice buckets have excellent insulating properties for keeping temperature sensitive samples in an optimal environment
  • Escala de temperatura: de - 196 ° a + 100°C (de - 321 ° a + 212°F)
  • Uso con hielo, hielo seco, pulpas de alcohol de hielo seco o nitrógeno líquido
  • Sin exudación
  • Impermeable a la humedad y los olores
  • Construcción con espuma de polímero extendida que proporciona resistencia química
  • Irrompible bajo condiciones de uso normales
  • Reborde acampanado para facilitar el transporte
  • La tapa se puede cortar para crear aberturas para termómetros, bobinas de refrigeración, matraces, etc.
  • Disponibles en dos tamaños: Los contenedores de 2.5 l miden 22.2 cm de diámetro en el borde x 12.0 cm de Al (8.75 x 4.75 pulg); los contenedores de 4.0 l miden 21.5 cm de diámetro en el borde x 17.0 cm de Al (8.5 x 6.7 pulg)
  • Las gradillas flotantes redondas están disponibles por separado para tubos de 1.5 ml y 15 ml
Especificaciones
Altura (métrico) 17,8 cm
Altura (imperial) 7 pulg
Anchura (imperial) Top: 12.38 in. (±0.13 in.)
Diámetro (métrico) Rim: 23.5 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento y transporte de muestras sensibles a la temperatura en hielo, pulpas de alcohol, baños de agua y mucho más
Descripción Black, With Lid Dia. x H: 23.5 x 20.1cm (9.25 x 7.94 in.)
Material PVC
Tipo Contenedor para hielo con tapa
Color Negro
Capacidad (métrico) 4 l
Admite 24 Microtubes
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Control de temperatura No
Intervalo de temperatura De - 196 a 93 °C