Learn More
Bel-Art™ Tabla de nivelación SP Scienceware™
Código de producto. 10488412 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
2,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10488412 2,5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 10488412
Marca: Bel-Art™ H183100000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La superficie de nivel acrílico transparente ayuda a verter placas inmunológicas, geles de agarosa horizontal y geles de secuenciación de acrilamida
  • Patas ajustables
  • La pera de nivelación integrada bajo la superficie de trabajo ayuda a realizar un ajuste preciso
  • La plataforma rígida tiene un grosor de 20,3 x 20,3 x 0,95 cm (8 x 8 x 0,375 pulg.)
Especificaciones
Material Acrílico
Altura (métrico) 2,5 cm
Longitud (imperial) 8 pulg
Longitud (métrico) 20,3 cm
Incluye Perilla de nivelado
Tipo de producto Tabla de nivelado
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Vertido de placas inmunológicas, geles de agarosa en horizontal y geles de secuenciación de acrilamida
Cantidad Cada uno