Descripción
- El extremo grande, cónico y aplanado mide de 25 mm de ancho para facilitar la manipulación de las muestras
- Para aplicaciones de raspado y dispersión enérgicos
- Envasado en blíster
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Straight |
| Tipo de producto | Raspador de espátula |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para aplicaciones de raspado y dispersión enérgicos sin arañazos |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Tamaño | Grande |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,37 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,952 cm |
| Incluye | Extremo ancho, aplanado y cónico de 25 x 25 mm (1 x 1 pulg.) |
| Material del mango | Acero |
| Mostrar más |