Includes
Los frascos de lavado con etiqueta de seguridad incluyen códigos y símbolos del Departamento de Transporte (DOT) y de la NFPA (asociación nacional de protección contra incendios de EE. UU.), Chemmical Abstract Service (servicio de informes técnicos de productos químicos) (CAS), símbolos de equipos de protección e información de los órganos de destino.
- Frascos con impresión fácil de leer
- Frasco con boca ancha de 53 mm (2 pulg) para facilitar la recarga
- LDPE translúcido resistente a disolventes
- El hipoclorito de sodio es LDPE blanco para una protección contra la luz entre 230 y 450 nm
- El tolueno es un frasco de LDPE rojo
- Tapón de polipropileno con diseño a prueba de fugas
- Los frascos se pueden adquirir por separado o en paquetes variados que incluyen agua, acetona, metanol, isopropanol, tolueno y etanol
Compliance
Cumplen los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 500 ml (16 oz) |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Acetona |
| Material | LDPE, Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Red |
| Closure Included | Sí |
| Desechables | Reutilizable |
| Mostrar más |