Learn More
Bel Art™ Desecadores para vacío redondos SP Scienceware™ Lab Companion
Código de producto. 16670533 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (imperial):
0,2 pies cúb.
0,4 pies cúb.
0,7 pies cúb.
Altura (imperial):
13 in
15 in
18,75 in
Anchura (imperial):
11,25 in
13 in
16,75 in
Color:
Transparente
Ámbar para luz UV
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (imperial) Altura (imperial) Anchura (imperial) Color unitSize
16670533 0,7 pies cúb. 18,75 in 16,75 in Transparente cada uno
15526414 0,2 pies cúb. 13 in 11,25 in Transparente cada uno
15562607 0,4 pies cúb. 15 in 13 in Transparente cada uno
15234924 0,4 pies cúb. 15 in 13 in Ámbar para luz UV cada uno
17926760 0,7 pies cúb. 18,75 in 16,75 in Ámbar para luz UV cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16670533 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F424002221
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Bandeja de desecante (los desecantes se venden por separado)
El indicador de vacío fácil de visualizar elimina cualquier conjetura
Los desecadores de vacío de alta calidad proporcionan una integridad de vacío que dura tres veces más que un desecador de vacío promedio, lo que redunda en un menor mantenimiento y una mayor tranquilidad. Capaces de mantener un vacío de 29 pulg-Hg durante más de 72 horas a temperatura ambiente, permanecen herméticos, lo que permite un almacenamiento o experimentos fiables durante periodos prolongados. Una válvula de Viton™ de 3 vías ofrece un drenaje de vacío, una liberación de vacío o un intercambio de gases uniformes y coherentes. Su estructura transparente de policarbonato es duradera, fácil de limpiar y resistente a los productos químicos, además de permitir una visualización rápida del contenido del desecador. Los modelos de bloqueo UV tintados en color ámbar bloquean el 100 % de la luz UVA, B y C para minimizar los daños o la decoloración de las muestras fotosensibles. Utilícela con cualquier vacío con capacidad de aire libre de 42,47 l (1,5 pies cúbicos) por minuto (CFM) o superior.
  • La comprobación del nivel de vacío se simplifica gracias a un vacuómetro analógico integrado en la parte superior de la unidad
  • La junta tórica de silicona de alta calidad y el anillo de bloqueo especialmente diseñado permiten una capacidad de vacío excepcional sin prácticamente fugas
  • El anillo de bloqueo asegura la mitad superior y la mitad inferior cuando no se está usando el vacío; proporciona una comodidad y seguridad adicionales al mover la unidad
  • Seis modelos entre los que elegir: volumen interno de 6, 10 y 20 litros en color transparente o ámbar para bloqueo UV
Especificaciones
Color Transparente
Material Policarbonato
Tipo de producto Desecador para vacío
Incluye Bandeja de desecante, manómetro analógico integrado, junta tórica de silicona y anillo de bloqueo, válvula de 3 vías Viton™
Carga máx. del estante 25 kg
N.º de estantes 1
Modelo Redondo
Volumen (imperial) 0,7 pies cúb.
Volumen (métrico) 20 l
Anchura (imperial) 16,75 in
Anchura (métrico) 42,7 cm
Altura (métrico) 47,5 cm
Altura (imperial) 18,75 in
Diámetro interior (métrico) 38.3 cm
Diámetro exterior (imperial) 42.7 cm
Peso (imperial) 9,5 lb
Peso (métrico) 4,3 kg