Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab-Aire II™ Single-Sided Electric Benchtop Labware Dryers
Tienda SP Scienceware ProductosBeschreibung
Conserve benchtop space by placing single-sided models up against the wall.
- 400w of drying power gently circulates heated air into and around items to decreases drying time
- Heat selector knob with three temperature settings: high, medium and low
- Power button illuminates when in use
- 8 Amp at 120V, circuit breaker and independent thermo-fuse protects unit from overheating
- Efficiency is enhanced with replaceable polyurethane foam filter
- Redirect air flow by inserting plugs instead of pegs into unused peg holes
- Sturdy bases with excellent balance; can be placed on any flat surface
- Removable polypropylene baskets for storage of small labware and extra pegs
- 120V
- Two or three tier option
- Baskets hold small glassware including test tubes, pipets
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | White |
| Admite | Lab Glassware |
| Material | ABS |
| Posiciones | 40 |
| Forma | Square |
| Apilables | No |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 42,5 x 19 x 57,7 cm |
| Longitud (métrico) | 42.5 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?