Learn More
Bel Art™ Gradillas para secado de instrumental de vidrio Lab-Aire™ II
Código de producto. 15530102 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Posiciones:
19
38
57
76
114
Tipo de producto:
Gradilla de montaje en pared de 3 niveles
Gradilla de montaje en pared/sobremesa de 1 nivel
Gradilla de sobremesa de 1 niveles
Gradilla de sobremesa de 2 niveles
Gradilla de sobremesa de 3 niveles
Gradilla de sobremesa, 3 niveles
Gradilla para montaje en pared de 2 niveles
Altura (imperial):
8,4 in
9,4 in
15,4 in
16,4 in
22,4 in
23,4 in
Fondo (imperial):
5 pulg
7 pulg
10 pulg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 15530102
Marca: Bel Art™ F189330012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradillas para secado de material de vidrio y plástico para pared o sobremesa
Gradillas para secado de material de vidrio y plástico para pared o sobremesa
  • Seque y almacene material de laboratorio delicado, incluidos vasos de precipitado, matraces, frascos, tubos de ensayo y cilindros en estas gradillas de secado que ahorran espacio
  • Los modelos de sobremesa con un solo lateral quedan planos frente a la pared
  • Los modelos de sobremesa con lateral doble tienen el doble de capacidad (hasta 114 clavijas) y un tamaño ligeramente mayor
  • Las clavijas en forma de V están disponibles en tres tamaños y longitudes y pueden cambiarse de posición para admitir una gran variedad de instrumental de laboratorio
  • Tanto el cuerpo como las clavijas son de plástico ABS resistente que no se corroe y que se limpia con facilidad
  • Los modelos de montaje en pared disponen de puntos de montaje que se ajustan a los tableros estándar
  • Clavijas disponibles por separado para configurar la gradilla de acuerdo con ciertos requisitos de secado específicos
Especificaciones
Incluye Pegs
Tipo de producto Gradilla de sobremesa de 2 niveles
matriz, red, conjunto 38 x 1
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Cream, Teal
Admite Lab Glassware
Material Plástico ABS
Posiciones 38
Forma Rectangular
Estantes None
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Lab Glassware
Tamaño 375 x 254 x 391 mm
Longitud (métrico) 391 mm
Anchura (métrico) 37,5 cm
Anchura (imperial) 14,75 in
Altura (métrico) 39 cm
Altura (imperial) 15,4 in
Fondo (imperial) 7 pulg
Fondo (métrico) 17,8 cm