Learn More
Bel Art™ Gradillas para secado de instrumental de vidrio Lab-Aire™ II
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Posiciones:
19
38
57
76
114
Tipo de producto:
Gradilla de montaje en pared de 3 niveles
Gradilla de montaje en pared/sobremesa de 1 nivel
Gradilla de sobremesa de 1 niveles
Gradilla de sobremesa de 2 niveles
Gradilla de sobremesa de 3 niveles
Gradilla de sobremesa, 3 niveles
Gradilla para montaje en pared de 2 niveles
Altura (imperial):
8,4 in
9,4 in
15,4 in
16,4 in
22,4 in
23,4 in
Fondo (imperial):
5 pulg
7 pulg
10 pulg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Gradillas para secado de material de vidrio y plástico para pared o sobremesa
- Seque y almacene material de laboratorio delicado, incluidos vasos de precipitado, matraces, frascos, tubos de ensayo y cilindros en estas gradillas de secado que ahorran espacio
- Los modelos de sobremesa con un solo lateral quedan planos frente a la pared
- Los modelos de sobremesa con lateral doble tienen el doble de capacidad (hasta 114 clavijas) y un tamaño ligeramente mayor
- Las clavijas en forma de V están disponibles en tres tamaños y longitudes y pueden cambiarse de posición para admitir una gran variedad de instrumental de laboratorio
- Tanto el cuerpo como las clavijas son de plástico ABS resistente que no se corroe y que se limpia con facilidad
- Los modelos de montaje en pared disponen de puntos de montaje que se ajustan a los tableros estándar
- Clavijas disponibles por separado para configurar la gradilla de acuerdo con ciertos requisitos de secado específicos
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Pegs |
| Tipo de producto | Gradilla de sobremesa de 3 niveles |
| matriz, red, conjunto | 114 x 1 |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Cream, Teal |
| Admite | Material de vidrio de laboratorio, Material de plástico de laboratorio |
| Material | Plástico ABS |
| Posiciones | 114 |
| Forma | Rectangular |
| Estantes | None |
| Mostrar más |