Learn More
Bel Art™ Gradillas para secado de instrumental de vidrio Lab-Aire™ II
Código de producto. 11866331 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
19
38
57
76
114
Tipo de producto:
Gradilla de montaje en pared de 3 niveles
Gradilla de montaje en pared/sobremesa de 1 nivel
Gradilla de sobremesa de 1 niveles
Gradilla de sobremesa de 2 niveles
Gradilla de sobremesa de 3 niveles
Gradilla de sobremesa, 3 niveles
Gradilla para montaje en pared de 2 niveles
Altura (imperial):
8,4 in
9,4 in
15,4 in
16,4 in
22,4 in
23,4 in
Fondo (imperial):
5 pulg
7 pulg
10 pulg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones Tipo de producto Altura (imperial) Fondo (imperial) unitSize
11866331 38 Gradilla para montaje en pared de 2 niveles 16,4 in 5 pulg cada uno
11872801 76 Gradilla de sobremesa de 2 niveles 15,4 in 10 pulg cada uno
15540102 57 Gradilla de sobremesa, 3 niveles 22,4 in 7 pulg cada uno
15530102 38 Gradilla de sobremesa de 2 niveles 15,4 in 7 pulg cada uno
11862801 38 Gradilla de sobremesa de 1 niveles 8,4 in 10 pulg cada uno
11803001 19 Gradilla de montaje en pared/sobremesa de 1 nivel 9,4 in 5 pulg 1 PCS
11302754 57 Gradilla de montaje en pared de 3 niveles 23,4 in 5 pulg cada uno
11882801 114 Gradilla de sobremesa de 3 niveles 22,4 in 10 pulg 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11866331 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F189330014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradillas para secado de material de vidrio y plástico para pared o sobremesa
Gradillas para secado de material de vidrio y plástico para pared o sobremesa
  • Seque y almacene material de laboratorio delicado, incluidos vasos de precipitado, matraces, frascos, tubos de ensayo y cilindros en estas gradillas de secado que ahorran espacio
  • Los modelos de sobremesa con un solo lateral quedan planos frente a la pared
  • Los modelos de sobremesa con lateral doble tienen el doble de capacidad (hasta 114 clavijas) y un tamaño ligeramente mayor
  • Las clavijas en forma de V están disponibles en tres tamaños y longitudes y pueden cambiarse de posición para admitir una gran variedad de instrumental de laboratorio
  • Tanto el cuerpo como las clavijas son de plástico ABS resistente que no se corroe y que se limpia con facilidad
  • Los modelos de montaje en pared disponen de puntos de montaje que se ajustan a los tableros estándar
  • Clavijas disponibles por separado para configurar la gradilla de acuerdo con ciertos requisitos de secado específicos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Cream, Teal
Admite Material de vidrio de laboratorio, Material de plástico de laboratorio
Material Plástico ABS
Posiciones 38
Forma Rectangular
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Lab Glassware
Tamaño 375 x 417 mm
Longitud (métrico) 417 mm
Anchura (imperial) 14,75 in
Altura (imperial) 16,4 in
Fondo (imperial) 5 pulg
Fondo (métrico) 12,7 cm
Incluye Pegs
Tipo de producto Gradilla para montaje en pared de 2 niveles
Estantes None
Altura (métrico) 41,7 cm
matriz, red, conjunto 38 x 1
Anchura (métrico) 37,5 cm