Descripción
- Pinzas de plástico no conductoras
- Admite cables y tubos de ordenador de 6,5 mm de diámetro o más pequeños
- Facilitan la identificación y las tareas de servicio técnico y mantenimiento
- Se pueden montar en cualquier superficie plana con soporte adhesivo sensible a la presión
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 6 |
| Tipo | Abrazadera para tubos y cables |
| Material | Plástico no conductor |
| Para utilizar con (equipo) | Cables y tubos de ordenador de 6,5 mm de diámetro o más pequeños |
| Descripción | Pinzas Klik Klip™ |
| Color | Blanco |
| Jaw Type | Angular |
| Diámetro interior (métrico) | 6.5 mm |