Learn More
Bel-Art™ Soporte para tubos ProCulture Incu-Shaker™
Código de producto. 11727295 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
48 (18, 12, 12 y 6)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones unitSize
11727295 48 (18, 12, 12 y 6) cada uno
1 options
Código de producto. 11727295
Marca: Bel-Art™ F187980000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Accesorio para incubadoras de agitación de sobremesa o de suelo
Esta gradilla coloca tubos de varios tamaños en una posición angulada que aumenta el área de la superficie líquida y permite una mayor oxigenación en el cultivo celular sin aumentar la velocidad de rotación del agitador.
  • Alberga de forma segura una combinación de hasta 48 tubos (18 de 1,5 o 2 ml, 12 de 5 ml, 12 de 15 ml y 6 de 50 ml)
  • Se fija fácilmente a la plataforma de un agitador con los tornillos incluidos
  • Polipropileno esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F)
  • Diámetro de la base: 15,9 cm; diámetro del soporte del tubo: 21 cm; altura: 12,7cm
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color White
Admite Tubos (1,5 o 2 ml, 5 ml, 15 ml y 60 ml), Microtubes (5 mL), Microtubes (15 mL)
Material Polipropileno
Posiciones 48 (18, 12, 12 y 6)
Forma Round
Apilables No
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 159 mm
Altura (imperial) 5 pulg
Tipo de producto Rack para tubos
Estantes 2 Tiers
Altura (métrico) 12,7 cm
Anchura (métrico) 159 mm