Learn More
Bel-Art™ Graduated Low-Form Griffin Beakers
Código de producto. p-3340842 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30193486 50 mL paquete de 12
30193462 100 mL paquete de 12
30193467 150 mL paquete de 12
30193443 250 mL paquete de 6
30193459 400 mL paquete de 6
30193474 1000 mL paquete de 3
6 options
Código de producto. 30193486
Marca: Bel-Art™ F262100000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rugged beakers have permanent, raised numeric graduations and no-drip pour spout for easy pouring.
  • Translucent polypropylene is chemical resistant and steam autoclavable at 121°C
  • Stackable without binding
  • Graduations show contained volume (±5%)
  • Microwaveable
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 1.69 oz.
Color Transparent
Diámetro de base (imperial) 1.6 in.
Diámetro del área superior (imperial) 2 in.
Diámetro de base (métrico) 40.6 mm
Diámetro del área superior (métrico) 50.8 mm
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polypropylene
Altura (imperial) 1.9 in.
Altura (métrico) 48.3 mm
Incrementos 10 mL
Tipo Beaker
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Graduated Yes
Scale Molded Graduations
Modelo Griffin