Learn More
Bel-Art™ Anillos de fijación para caja de guantes SP Scienceware™
Código de producto. p-172643 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Encaja en orificios circulares de 15,24 cm (6 pulg)
Encaja en orificios circulares de 15,24 cm (8 pulg)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11775084 Encaja en orificios circulares de 15,24 cm (6 pulg) 2 PCS
11702156 Encaja en orificios circulares de 15,24 cm (8 pulg) 1 PCS
2 options
Código de producto. 11775084
Marca: Bel-Art™ H500290200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los anillos ajustables conservan los guantes en su lugar
  • Compatible con cajas de guantes Techni-Dome™ (n.º de fabricante 500300000) u otras cajas de guantes con orificios circulares del diámetro correcto
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Encaja en orificios circulares de 15,24 cm (6 pulg)
Tipo de producto anillo de fijación
Para utilizar con (aplicación) Fijar firmemente el guante a la caja de guantes