Learn More
Bel-Art™ Láminas de polietileno porosas SP Scienceware™ Fritware™
Código de producto. 11392224 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Porosidad:
Grueso
Medio
Dimensiones (L x An):
46 x 46 cm (18 x 18 pulg)
Grosor (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Porosidad Dimensiones (L x An) Grosor (métrico) unitSize
11392224 Medio 46 x 46 cm (18 x 18 pulg) 3,2 mm cada uno
11382224 Medio 46 x 46 cm (18 x 18 pulg) 1,6 mm cada uno
15320027 Grueso 46 x 46 cm (18 x 18 pulg) 3,2 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11392224
Marca: Bel-Art™ H136380518
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministran con porosidad media o gruesa
  • Se puede cortar, serrar, formar, mecanizar y soldar para fabricar artículos especiales fabricados parcial o totalmente de este material poroso
  • El estilo de porosidad media tiene un tamaño de poro promedio de 70 micrómetros
  • El estilo de porosidad gruesa tiene un tamaño promedio de 110 micrómetros
Especificaciones
Tipo de filtro Microporous Filter
Formato Lámina
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Material (membrana) Polietileno
Tamaño de poro 70 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Se puede cortar, serrar, formar, mecanizar y soldar para fabricar artículos especiales fabricados parcial o totalmente de este material poroso
Porosidad Medio
Grosor (métrico) 3,2 mm
Tipo Porous Polyethylene Sheet
Dimensiones (L x An) 46 x 46 cm (18 x 18 pulg)
Longitud (imperial) 18 pulg
Longitud (métrico) 46 cm
Anchura (imperial) 18 pulg
Anchura (métrico) 46 cm