Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética SP Scienceware™ Flea Micro Spinbar™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
- Barra de tamaño pequeño para la agitación en recipientes como viales, microtubos y tubos para centrífuga
- Imán de Alnico encapsulado en revestimiento
- de baja fricción de PTFE de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense con grado de la FDA
- Duraderos e inertes
- Uso seguro en autoclave
Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
Certifications
Se ha fabricado en una instalación conforme a la ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | FDA, USP clase VI, ISO 9001:2008 |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 0,07 in |
| Longitud (imperial) | 0,27 in |
| Recubrimiento | PTFE, Certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Diámetro (métrico) | 2 mm |
| Longitud (métrico) | 7 mm |
| Material | Imán Alnico |
| Cantidad | 50 |
| Mostrar más |