Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética SP Scienceware™ Flea Micro Spinbar™
Código de producto. 11396944 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
7 mm
8 mm
10 mm
Diámetro (métrico):
1,5 mm
2 mm
3 mm
Forma:
Cilíndrico
Octogonal
Recubrimiento:
PTFE
PTFE, Certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Forma Recubrimiento unitSize
11396944 8 mm 1,5 mm Octogonal PTFE, Certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) cada uno
11308713 10 mm 3 mm Cilíndrico PTFE cada uno
11398703 7 mm 2 mm Octogonal PTFE, Certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) cada uno
3 options
Código de producto. 11396944
Marca: Bel-Art™ F371190008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
  • Barra de tamaño pequeño para la agitación en recipientes como viales, microtubos y tubos para centrífuga
  • Imán de Alnico encapsulado en revestimiento
  • de baja fricción de PTFE de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense con grado de la FDA
  • Duraderos e inertes
  • Uso seguro en autoclave
Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
Certifications
Se ha fabricado en una instalación conforme a la ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad FDA, USP clase VI, ISO 9001:2008
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,06 in
Longitud (imperial) 0,31 in
Recubrimiento PTFE, Certificación de la FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Diámetro (métrico) 1,5 mm
Longitud (métrico) 8 mm
Material Imán Alnico
Cantidad 50
Forma Octogonal
Tipo Magnetic Stir Bar, Micro FLEA