Learn More
Bel Art™ Soportes para matraces SP Scienceware™ Flaskup™
Código de producto. p-53025 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
55 mm
64 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. 11382184
Marca: Bel Art™ F389512006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pared interior ligeramente inclinada que permite que una variedad de matraces de fondo redondo de diferente tamaño encajen en un solo soporte
  • Fabricado en polipropileno
  • Su base ancha estabiliza los matraces para evitar derrames
  • Las ranuras laterales permiten observar el contenido del matraz
  • Las muescas de la pared lateral admiten tubos o instrumentos
  • La resina rellena de vidrio añade peso para una mayor estabilidad
  • Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F).
Especificaciones
Incluye Rack Only
Tipo de producto Soporte para matraces
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Color Red
Admite Flasks (Assorted Sizes)
Material Polipropileno
Posiciones 1
Forma Cylindrical
Estantes None
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Matraces de fondo redondo y cónico de 100 ml
Longitud (métrico) 88 mm
Anchura (métrico) 68 mm
Altura (métrico) 88 mm
Diámetro interior (métrico) 64 mm