Learn More
H-B Instrument™ Soporte para termómetro de fijación de acero inoxidable con cinco orificios
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Con cinco orificios de distintos tamaños que van de 3,5 mm a 14,5 mm, este soporte admite varios termómetros, incluidos líquidos en vidrio, electrónicos con sonda y bimetales con sonda.
- La pinza accionada por resorte de acero inoxidable se fija de forma segura a recipientes de laboratorio, estantes de un grosor de hasta 9,5 mm (3/8 pulg) y mucho más
- Los amortiguadores de caucho en la pinza evitan rasguños La espuma de PE duradera proporciona un agarre seguro para sujetar los termómetros correctamente
- Dimensiones:8,3 cm x 5,4 cm x 6,4 cm (Pr. x An. x Al.)
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Pinza de acero inoxidable accionada por resorte, amortiguadores de caucho en los extremos de la pinza, soporte para el termómetro de espuma de polietileno |
| Longitud (métrico) | 83 mm |
| Modelo | Cinco orificios |
| Tipo de producto | Soporte para termómetros |
| Longitud (imperial) | 3,25 in |
| Para utilizar con (equipo) | Termómetros |