Learn More
Bel-Art™ Celdas de diálisis de equilibrio SP Scienceware™
Código de producto. p-87464 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12733948 5 ml cada uno
15204091 1 ml cada uno
2 options
Código de producto. 12733948
Marca: Bel-Art™ H402610000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluyen tornillos de acero inoxidable que se aprietan en la membrana de diálisis y que actúan, a la vez, como juntas
  • Fabricado con acrílico transparente
  • Los tornillos del orificio de llenado de cada media cavidad son de acero inoxidable con revestimiento de fluoropolímero
  • El volumen mostrado es para una media celda (es necesario el doble para el volumen total de la celda)
  • Un punto rojo en la mitad de la celda de equilibrio permite identificar fácilmente las mitades idénticas
Especificaciones
Tipo de producto Celda de diálisis
Material Acrílico
Capacidad (métrico) 5 ml
Color Transparente
Cantidad Unidad
Para utilizar con (aplicación) Tornillos de acero inoxidable que se aprietan en la membrana de diálisis y que actúan, a la vez, como juntas