Descripción
- Fabricado con acrílico transparente
- Los tornillos del orificio de llenado de cada media cavidad son de acero inoxidable con revestimiento de fluoropolímero
- El volumen mostrado es para una media celda (es necesario el doble para el volumen total de la celda)
- Un punto rojo en la mitad de la celda de equilibrio permite identificar fácilmente las mitades idénticas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Celda de diálisis |
| Material | Acrílico |
| Capacidad (métrico) | 1 ml |
| Color | Transparente |
| Cantidad | Unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Tornillos de acero inoxidable que se aprietan en la membrana de diálisis y que actúan, a la vez, como juntas |