Learn More
Bel-Art™ Cucharas de mango largo respetuosas con el medio ambiente SP Scienceware™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13412479 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,23 mL
2,46 mL
4,93 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13412479 2,46 mL paquete de 10
13402479 1,23 mL paquete de 10
13432479 4,93 mL paquete de 10
3 options
Código de producto. 13412479
Marca: Bel-Art™ F369421000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca el impacto medioambiental con las cucharas para muestras de resina de ácido poliláctico (PLA)
La producción de PLA de origen 100 % vegetal contribuye con una menor emisión de gases de efecto invernadero y con un menor uso de energías no renovables que la producción de productos similares derivados del petróleo; las plantas utilizadas son un recurso renovable de forma anual. Entre las opciones de eliminación se incluyen el compostaje industrial para la biodegradabilidad, la incineración, el reciclaje y los vertederos.
  • Cucharas con certificación de la FDA; seguras para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
  • Comparables en resistencia y durabilidad al poliestireno, el polipropileno y otras herramientas de muestreo de resina de plástico
  • Mango largo de 7 pulg. (17,8 cm), ayuda a evitar el contacto con el material muestreado cuando llega a frascos, tarros y otras áreas confinadas
  • El aro de cada recipiente tiene un borde plano para ayudar en la recogida y medición de pequeñas cantidades con precisión
  • Utilice una varilla para cada material muestreado para evitar la contaminación cruzada
  • No estériles
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (métrico) 2,46 mL
Certificaciones/conformidad FDA
Tipo de producto Cuchara de muestreo respetuosa con el medio ambiente
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la adquisición de muestras de botellas, tarros y otras áreas confinadas y para evitar el contacto personal con materiales de muestra, utilizados como una alternativa verde a las herramientas de muestreo a base de petróleo
Incluye Borde plano
Longitud del mango (imperial) 7 pulg
Longitud del mango (métrico) 17,8 cm
Material Resina PLA
Tipo de mango Largo