Learn More
Bel Art™ Cabinas de desecadores SP Scienceware™ Dry-Keeper™
Código de producto. p-32740 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Translúcido
Transparente
Modelo de cabina:
Horizontal
Vertical
N.º de estantes:
2 ajustables
2 estantes perforados ajustables
3 estantes perforados ajustables
Admite:
70 latas
78 latas
87 contenedores
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17823578
Marca: Bel Art™ H420580003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cabinas de desecadores de PVC transparente y duradero tienen relieves de ABS negro y estantes móviles con el objeto de ajustar la configuración del espacio de almacenamiento en seco para materiales sensibles a la humedad
  • Generous 2 cu. ft. interior volume
  • Adjustable, removable, and perforated shelves facilitate full circulation of air; additional shelves and rails sold separately
  • Large, in-door dial hygrometer for easy visualization of RH%
  • Gasketed door closes with two latches for a tight seal
  • Standard cabinets include desiccant tray (desiccant sold separately)
Horizontal Cabinets
  • Include two shelves
  • Shelf rails can be repositioned on any one of eight steps set at 1.1 in. (28 mm) intervals
  • Interior opening measures 17.75 x 9 in. (45 x 23 cm)
Vertical Cabinets
  • Includes three shelves
  • Shelf rails can be repositioned on any one of 15 steps set at 1.1 in. (28 mm) intervals
  • Interior opening measures 10 x 17 in. (25 x 43 cm)
Autodesiccator (H42058-0003, H42056-1003)
  • 120VAC electronic dehumidification system maintains relative humidity levels at 30 to 40%†; keeps dry air circulating throughout the cabinet
  • Permanent desiccant contained in the control unit
  • Red light indicates operation of the 4.5 hour absorption period; green light indicates operation of the 0.5 hour regeneration of the desiccant
†Los niveles de porcentaje de humedad relativa del interior del armario pueden variar en función de la temperatura ambiente, el porcentaje de humedad relativa ambiental y las condiciones de uso.
Especificaciones
Color Transparente
Modelo de cabina Horizontal
Material Metacrilato de metilo
Tipo de producto Desecador
Modelo de puerta Con bisagras y juntas
Para utilizar con (aplicación) Al ajustarse la configuración del espacio de almacenamiento en seco para materiales sensibles a la humedad, puede utilizarse con cartuchos de desecante Scienceware™, bidones o desecantes similares
Admite 87 contenedores
Incluye Black ABS accents, 2 adjustable shelves, Auto-desiccator, door-mounted hygrometer
N.º de estantes 2 ajustables
Volumen (imperial) 2 cu. ft.
Longitud (imperial) 24.25 in.
Longitud (métrico) 61.6 cm
Anchura de la puerta (imperial) 17,7 in
Anchura de la puerta (métrico) 45 cm
Altura (imperial) 13.75 in.
Altura de la abertura (imperial) 9,8 in
Altura (métrico) 34.9 cm
Fondo (imperial) 15,5 in
Fondo (métrico) 39.3 cm
Tensión 120 V