Descripción
- Amplio volumen interior de 5,66 mm cúbicos (2 pies cúbicos)
- Los estantes ajustables, extraíbles y perforados facilitan la circulación completa del aire; los estantes y rieles adicionales se venden por separado
- Higrómetro con marcación de gran tamaño incorporado en puerta para facilitar la visualización del porcentaje de humedad relativa
- La puerta con junta se cierra con dos pestillos para ofrecer un cierre hermético
- Los armarios estándar incluyen una bandeja de desecante (el desecante se vende por separado)
Cabinas horizontales
- Incluyen dos estantes
- Los rieles de los estantes se pueden cambiar de posición en cualquiera de los ocho niveles establecidos en intervalos de 28 mm
- La apertura interior mide 45 x 23 cm
Cabinas verticales
- Incluyen tres estantes
- Los rieles de estantes se pueden cambiar de posición en cualquiera de los 15 niveles establecidos en intervalos de 28 mm
- La apertura interior mide 25 x 43 cm
†Los niveles de porcentaje de humedad relativa del interior del armario pueden variar en función de la temperatura ambiente, el porcentaje de humedad relativa ambiental y las condiciones de uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Modelo de cabina | Vertical |
| Material | Metacrilato de metilo |
| Tipo de producto | Desecador |
| Modelo de puerta | Con bisagras y juntas |
| Para utilizar con (aplicación) | Al ajustarse la configuración del espacio de almacenamiento en seco para materiales sensibles a la humedad, puede utilizarse con cartuchos de desecante Scienceware™, bidones o desecantes similares |
| Admite | 70 latas |
| Incluye | Accesorios de ABS negro, 3 estantes perforados ajustables y rieles para estantes, bandeja de desecante e higrómetro, 2 bisagras y pestillos de metal, higrómetro montado en puerta |
| N.º de estantes | 3 estantes perforados ajustables |
| Volumen (imperial) | 2 pies cúb. |
| Mostrar más |