Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética SP Scienceware™ Double Spinfin™
Código de producto. p-4646603 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12,7mm
25,4mm
Diámetro (imperial):
0,5 in
1 pulg
Altura (métrico):
12,7mm
19,1mm
Altura (imperial):
0,5 in
0,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Diámetro (imperial) Altura (métrico) Altura (imperial) unitSize
11398713 12,7mm 0,5 in 12,7mm 0,5 in cada uno
11308723 25,4mm 1 pulg 19,1mm 0,75 in cada uno
2 options
Código de producto. 11398713
Marca: Bel-Art™ F371260012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para agitar líquidos en recipientes de fondo redondo donde no se pueden utilizar otras barras de agitación.
  • Fabricado con HDPE
  • Las aletas en la parte superior e inferior garantizan una agitación completa
  • No se tambalea, mantiene la posición en el recipiente
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Duraderos e inertes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Diámetro (imperial) 0,5 in
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12,7mm
Recubrimiento PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diámetro (métrico) 12,7mm
Longitud (métrico) 12.7 mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Cantidad 1
Forma Double Crosshead
Tipo Barra de agitación