Learn More
Bel-Art™ Soporte para bidón con dispensador SP Scienceware™
Código de producto. 12310469 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
15,25 × 13,87 × 60 pulg (39 × 35 × 152 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12310469 15,25 × 13,87 × 60 pulg (39 × 35 × 152 cm) cada uno
1 options
Código de producto. 12310469 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor H118510000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La gradilla de polietileno resistente a la corrosión y robusta incluye 5 estantes para apilar cuatro bidones con dispensador y un bidón de repuesto u otros equipos
  • Cada estante tiene una altura de 26 cm
  • Admite 91 kg (200 lb) por gradilla o 18 kg (40 lb) por estante
  • Se suministra plano y listo para un fácil montaje
  • Peso con embalaje 4,7 kg
  • Frascos y jarras no incluidos
Información de órdenes
Compatible con los bidones con dispensador n.º de fabricante H11850 (no incluidos).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15,25 × 13,87 × 60 pulg (39 × 35 × 152 cm)
Longitud (métrico) 39 cm
Longitud (imperial) 15,25 in
Anchura (imperial) 13,87 in
Altura (imperial) 60 pulg
Tipo de producto Gradilla para bidón con dispensador
Altura (métrico) 152 cm
Anchura (métrico) 35 cm