Learn More
Bel-Art™ Frascos de dispensación/cuentagotas SP Scienceware™
Código de producto. 12378218 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
185 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 12378218
Marca: Bel-Art™ F116370006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Los frascos de dispensación de fácil compresión permiten un control preciso de las gotas
  • El tapón de sellado se encaja fácilmente y mantiene un sello hermético incluso después de su uso repetido
  • La abertura de la punta es de 0,76 mm (0,030 pulgadas)
  • Moldeados con polietileno de baja densidad (LDPE)
Tekniske data
Capacidad 6 oz, 185 ml
Capacidad (métrico) 185 ml
Capacidad (imperial) 6 oz
Color Translucent, Rojo
Material LDPE
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Dropper Capacity 6 oz.
Drop Size 0.002 oz.
Graduated No
Boca Estrecho, de rosca
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 159 mm
Tipo de producto Frascos de dispensación
Anchura (imperial) 2.1 in.
Longitud (imperial) 6.25 in.
Altura (imperial) 6.25 in.
Material del cierre Polietileno
Tamaño del tapón 24 mm
Diámetro (métrico) 53.3 mm
Tipo de tapón A presión
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.