Learn More
Bel Art™ Gradilla de cubetas SP Scienceware™, no esterilizables en autoclave
Código de producto. 10043174 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10043174
Marca: Bel Art™ F185160787
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aloje cubetas de espectrofotómetro frágiles con total seguridad
Nota:
Esta gradilla esterilizable en autoclave es el artículo B de la foto anterior.
  • Estas gradillas de dos niveles admiten cubetas con un mínimo de contacto físico, lo que reduce considerablemente la posibilidad de daños.
  • Únicamente las esquinas de las cubetas entran en contacto con las gradillas.
  • Admite 12 cubetas de trayectoria de luz de 10 mm.
  • No rayan las cubetas de cuarzo.
  • Polipropileno esterilizable en autoclave con vapor a 121°C (250°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color White
Admite Cubetas con trayectoria de luz (12, 10 mm), Light Path Cuvettes (12 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 12
Forma Square
Apilables Sí
Para utilizar con (equipo) Cuvettes
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4,5 x 4,375 x 4,375 pulg (11,4 x 11,1 x 11,1cm)
Longitud (métrico) 11,4 cm
Longitud (imperial) 4,5 in
Anchura (imperial) 4,375 in
Altura (imperial) 4,375 in
Tipo de producto Cuvette Rack