Learn More
Bel-Art™ Tubos y gradilla SP Scienceware™ Cube 2Ube™
Código de producto. 10772172 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10772172 2,2 mL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10772172
Marca: Bel-Art™ F378511000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para pipetear 2,2 ml por tubo en una gradilla de 8 x 12 en formato de 96 pocillos
  • Compatibles con la mayoría de sistemas automatizados de manipulación de líquidos
  • Se pueden centrifugar hasta 14 000 rpm
  • Fabricado con polipropileno; puede congelarse a -20 °C
  • Compatible con Beckman Biomek1000, Tecan, Hamilton y otras estaciones de trabajo robóticas
  • Cada tubo tiene una capacidad de 2,2 ml o 211 ml por gradilla de 96 tubos
  • Para su uso con gradillas 03-421-152 y tiras de tapones 03-421-151
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,2 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con Sistemas automatizados de manipulación de líquidos y centrifugados hasta 14000 rpm, Beckman Biomek 1000, Tecan, Hamilton y otras estaciones de trabajo robóticas
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Envase A granel
Esterilidad No estéril
Capacidad (imperial) 0,074 oz
Tipo de producto Tubo Cube 2ube™
RCF máx. 14.000 rpm