Learn More
Bel Art™ Sistemas de almacenamiento en torre criogénica SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
59 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Ideal para su uso en sobremesa o incubadoras, para transporte, congelador y almacenamiento de uso general
- Sus dimensiones de 15 x 15 cm (6 x 6 pulg) ahorran un valioso espacio en la mesa de trabajo
- Disponibles en configuraciones de 4 y 8 niveles
- Admite la caja de almacenamiento para viales Cryo-Safe 03-410-503
- Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
- Diseño de policarbonato
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Policarbonato |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Congelación y almacenamiento de uso genérico |
| Temperatura máx. (imperial) | 250°F |
| Temperatura máxima | 121°C |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Longitud (métrico) | 15 cm |
| Anchura (imperial) | 6 in |
| Mostrar más |