Learn More
Bel Art™ Refrigeradores para vial criogénicos y tubo para microcentrígufa SP Scienceware™ Cryo-Safe™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Para su uso con tubos de microcentrífugas o viales criogénicos.
Capacidad para doce tubos de 15 ml o viales en pocillos individuales por debajo de 0°C durante un máximo de 3 horas.
- Cuerpo del refrigerador lleno de un gel no tóxico que no entra en contacto con el contenido del refrigerador
- Excelente para el transporte seguro de tubos sensibles a la temperatura
- El cuerpo y la tapa de policarbonato son fáciles de limpiar
- Diseño apilable con pies de caucho para evitar deslizamientos
- Los refrigeradores Mini cuentan con asas laterales moldeadas, los refrigeradores Junior y Maxi tienen un asa de transporte de cable plegable que ayuda a retener la tapa
- Almacene los refrigeradores de –15°C a –15°C durante 24 horas antes de usarlos
- Almacene los refrigeradores de 0°C a –20°C durante unas horas antes de usarlos
- Almacene los refrigeradores de –20°C a –20°C durante 24 horas antes de usarlos
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 19,7 cm |
| Altura (imperial) | 7,5 in |
| Longitud (métrico) | 19,7 cm |
| Longitud (imperial) | 7,75 in |
| Anchura (métrico) | 14 cm |
| Anchura (imperial) | 5,5 in |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7,75 x 5,5 x 7,5 pulg (19,7 x 14 x 19,7 cm) |
| Peso (imperial) | 3,5 lb |
| Peso (métrico) | 1,6 kg |
| Material | Policarbonato |
| Mostrar más |