Descripción
- El revestimiento de PTFE-FEP marrón protege frente a arañazos
- Su estilo de punta ancha y doblada resulta perfecto para levantar los cubreobjetos de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Ancho recto |
| Longitud (imperial) | 4,5 in |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Longitud (métrico) | 114 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Acabado | Revestimiento de PTFE-FEP marrón |
| Para utilizar con (aplicación) | Gafas de protección articuladas |
| Tipo | FEP Coated Cover Glass Forceps |
| Modelo | Slide Holding |