Descripción
- El revestimiento de PTFE-FEP marrón protege frente a arañazos
- Su estilo de punta ancha y doblada resulta perfecto para levantar los cubreobjetos de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Doblado |
| Longitud (imperial) | 4 pulg |
| Material | Teflón |
| Longitud (métrico) | 102 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Tipo | Pinzas para cubreobjetos de vidrio |
| Modelo | Standard |