Learn More
Bel-Art™ Limpiador de lentes antiniebla SP Scienceware™ Cleanware™
Código de producto. 12942570 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Limpiador de lentes
Cantidad:
59,15 ml (2 oz)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Descripción Cantidad unitSize
12942570 Limpiador de lentes 59,15 ml (2 oz) paquete de 2
1 options
Código de producto. 12942570
Marca: Bel-Art™ F248420001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Limpia lentes de vidrio y plástico. El limpiador de lentes antiniebla Bel Art™ SP Scienceware™ Cleanware™ proporciona protección antivaho y antiestática.
  • Se puede utilizar en microscopios
  • Se suministra en un práctico frasco de 59 ml (2 oz)
  • El tapón dispensador resellable puede dispensar una sola gota o un chorro en el objetivo
  • Cabe fácilmente en un bolsillo o cartera
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 3.5 x 10 cm (13⁄8 x 4 in.)
Altura (imperial) 5 in.
Anchura (imperial) 2 in.
Revestimiento de lente Uncoated
Descripción Limpiador de lentes
Tipo de producto Cleaning Solution
Cantidad 59,15 ml (2 oz)
Material Cloth
Desechables Limited-use
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol, 3-butoxypropan-2-ol, sodium2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate