Learn More
Bel-Art™ Bolsas de autoclave a alta temperatura SP Scienceware™ Clavies™
Código de producto. p-3207300 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 in
12 x 8 in. (30 x 20 cm)
25,4 x 20cm (10 x 8 pulg)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
30,48 x 25,4cm (12 x 10 pulg)
36 x 24 in. (91 x 61 cm)
38,1 x 20cm (15 x 8 pulg)
38,1 x 25,4cm (15 x 10 pulg)
61 x 30 cm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11774286 10 x 10 in 100 PCS
13293529 38,1 x 20cm (15 x 8 pulg) paquete de 100
15421690 30,48 x 25,4cm (12 x 10 pulg) paquete de 100
15520513 38,1 x 25,4cm (15 x 10 pulg) paquete de 100
10768895 36 x 24 in. (91 x 61 cm) paquete de 100
10799465 30 x 24 in. (76 x 61 cm) paquete de 100
10490955 61 x 30 cm paquete de 100
13273529 12 x 8 in. (30 x 20 cm) 100 PCS
12695457 25,4 x 20cm (10 x 8 pulg) paquete de 100
9 options
Código de producto. 11774286
Marca: Bel-Art™ H131821010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Los cierres de bolsas y los soportes se venden por separado.
Resisten altas temperaturas para reducir el tiempo de esterilización en autoclave
  • Adecuado para desechar placas Petri, filtros de membrana, placas de cultivo multipocillos, pipetas, etc.
  • Polipropileno resistente, transparente de 0,05 mm (2 mil) de grosor
  • Esterilizable en autoclave a vapor a 135 °C
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 0,85 gal
Certificaciones/conformidad Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Tipo de tapón Plano
Color Transparente
Desechables Single-use
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,050 mm
Grosor (imperial) 2 mil
Dimensiones (L x An) 10 x 10 in
Longitud (imperial) 10 in
Longitud (métrico) 25,4 cm
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 25,4 cm
Tipo de producto Autoclave Bags