Learn More
Bel-Art™ Bolsas de autoclave a alta temperatura SP Scienceware™ Clavies™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Includes
Los cierres de bolsas y los soportes se venden por separado.
Resisten altas temperaturas para reducir el tiempo de esterilización en autoclave
- Adecuado para desechar placas Petri, filtros de membrana, placas de cultivo multipocillos, pipetas, etc.
- Polipropileno resistente, transparente de 0,05 mm (2 mil) de grosor
- Esterilizable en autoclave a vapor a 135 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g. |
| Tipo de tapón | Plano |
| Color | Transparente |
| Desechables | Single-use |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (imperial) | 2 mil |
| Dimensiones (L x An) | 30,48 x 25,4cm (12 x 10 pulg) |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Mostrar más |