Learn More
Bel-Art™ Soportes para bolsa para riesgo biológico SP Scienceware™ Clavies™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Altura (imperial):
18,5 in
21,5 in
27,2 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Estructura de alambre de acero inoxidable ligera y económica
- Bandeja inferior de polipropileno naranja altamente visible para facilitar la identificación como sistema de contención de riesgos biológicos
- La bandeja sirve como contención en caso de fuga de la bolsa
- Esterilizable en autoclave a 121 °C y apta para lavavajillas
- El montaje es fácil y permanente
- Los modelos medianos y grandes se pueden utilizar con cubierta de polipropileno esterilizable en autoclave (N.º de fabr.: F13192-0102) para mejorar la higienización
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Plata, naranja |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para sostener de forma segura la bolsa y su contenido |
| Para utilizar con (equipo) | Bolsa para riesgo biológicos Clavies™ de 61 x 91 cm 01-826C, 01-826-7, 01-831A, 01-827D, 01-814-3, 01-832A, 01-815C |
| Incluye | Cuadrícula de acero inoxidable y fondo de polipropileno naranja, anclajes de cables de plástico, pinzas de bloqueo para cables |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | Estéril |
| Montaje | Sobremesa |
| Tamaño | Grande |
| Mostrar más |