Learn More
Bel-Art™ Guantes para autoclave resistentes al calor SP Scienceware™ Clavies™
Código de producto. p-144199 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud del puño (imperial):
11 in
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Longitud del puño (imperial) unitSize
10762682 11 in 1 par
1 options
El producto no es resistente al agua y no se debería utilizar para manejar hielo seco
Código de producto. 10762682
Marca: Bel-Art™ H132010001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El producto no es resistente al agua y no se debería utilizar para manejar hielo seco
Los guantes de rizo de algodón, suaves y flexibles, son ideales para manipular objetos calientes fuera del autoclave o del horno y protegen de temperaturas de hasta 232 °C (450 °F).
Protegen manos y antebrazos hasta los 232 °C. Los guantes esterilizables en autoclave, suaves, manejables y de tejido hechos completamente de algodón/Terry SP Scienceware™ Clavies™ son excelentes para manipular objetos calientes recién salidos del autoclave o el horno, o para otra protección térmica.
  • Ideales para retirar objetos calientes de un autoclave u horno
  • Resistentes a altas temperaturas de hasta 232 °C
  • Sustituyen a los peligrosos guantes de asbesto
  • Puño de guante más largo disponible para una protección adicional del antebrazo
  • Los guantes no son resistentes al agua y no se deberían utilizar para manejar hielo seco
  • Se pueden lavar a máquina, secar al aire o utilizar el portaguantes Lab-Aire™ II (F18931-0000) para secar en cualquier secadora Lab-Aire™
Certifications
Marcado CE
Compliance
Con aprobación CE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Laboratorio, Industrial
Coating Material Uncoated
Color Naranja
Latex Free Sí
Material Felpa
Tipo de producto Guantes para autoclave
Tamaño Universal
Modelo Full-hand Mitt
Temperatura máx. (imperial) 450 °F
Temperature (Metric) Max 232 °C
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de objetos calientes
Estilo de puño de los guantes Manopla
Serie H13201
Longitud (imperial) 18,5 in
Longitud del puño (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 47 cm
Longitud del puño (métrico) 28 cm