Learn More
Bel-Art™ Barra de agitación SP Scienceware™ Cell Spinbar™ para celdas de espectrofotómetro
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Permite una mezcla vertical y horizontal rápida con una mínima agitación vorticial
- Genera una acción de bombeo centrífuga sin aireación
- También se puede utilizar en tubos de ensayo
- Su imán de alnico-V encapsulado con PTFE no rayará las cubetas
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
3/8 de diámetro x 5/16 pulgadas de altura (9,5 x 8 mm).
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 0,35 in |
| Para utilizar con (equipo) | Cubeta de espectrofotómetro de 10 mm |
| Altura (imperial) | 0,31 in |
| Altura (métrico) | 8 mm |
| Recubrimiento | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diámetro (métrico) | 9 mm |
| Longitud (métrico) | 9 mm |
| Mostrar más |