Learn More
Bel-Art™ Embudos de sobremesa SP Scienceware™ Buchner, 10,25 pulg. (26cm) D.I.
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- El conector dentado para manguera extraíble admite tubos con un diámetro interno de 12,7mm (1/2 pulg.) y se enrosca en tapones NPT de 3/4 pulg en el embudo
- Placas de filtro porosas, fijas o extraíbles Fritware™ con rejilla de varios anillos; HDPE, 6,4 mm (1/4 pulg.) de grosor, con un anillo no poroso en la periferia de la placa que sella el papel de filtro cuando se utiliza
- Placas de filtro porosas Fritware disponibles en dos porosidades (media y gruesa); la porosidad media es de 45-90 micrones mientras que la gruesa es de 90-130 micrones; para uso dentro de un rango de temperatura deun máximo de 52ºC (125ºF) a un mínimo de -20ºC (-4ºF)
- Las placas de filtro perforadas fijas o extraíbles están hechas de HDPE de 4,8 mm ( 3/16 pulg.) de grosor con perforaciones de 4,8 mm (3/16 pulg.) en centros de 11mm (7/16 pulg.)
- Placas de filtro perforadas disponibles en dos versiones (fijas o extraíbles); fijas para filtración gruesa o para uso con un filtro de tela o papel; extraíbles para su uso en la recuperación de metales preciosos; usar en un rango de temperatura máximo de 52ºC (125ºF), y mínimo de -20ºC (-4ºF)
- Borde a placa: 12,7cm (5 in)
- Utilice la paleta para embudos (F36820-0118) para alisar de forma rápida y eficaz las fisuras que puedan aparecer durante el filtrado
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 26 cm |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Material | Polietileno |
| Altura (métrico) | 178 mm |
| Descripción | Embudo con placa fija de porosidad gruesa (10,25 pulg.) |
| Incluye | Funnel with Coarse Porosity Fixed Plate (10.25 in.) |
| Porosidad | Grueso |
| Tamaño de poro | De 90 a 130μ |
| Temperatura máx. (imperial) | 125 °F |
| Temperatura máxima | 52 °C |
| Mostrar más |