Learn More
Bel-Art™ Embudos de sobremesa SP Scienceware™ Buchner
Código de producto. p-3273629 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Placa extraíble de porosidad media (18 in)
Placa fija de porosidad media (10,25 in)
Placa fija de porosidad media (18 in)
Placa perforada fija (18 in)
Diámetro del área superior (métrico):
26 cm
45,7 cm
45,7 cm
Altura (métrico):
20,3 cm
285,75 mm
285,75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) unitSize
18882563 Placa fija de porosidad media (18 in) 45,7 cm 285,75 mm -
12997300 Placa extraíble de porosidad media (18 in) 45,7 cm 285,75 mm cada uno
10369009 Placa perforada fija (18 in) 45,7 cm 285,75 mm cada uno
15199072 Placa fija de porosidad media (10,25 in) 26 cm 20,3 cm cada uno
4 options
Código de producto. 18882563
Marca: Bel-Art™ H146253518
Filtre grandes volúmenes con rapidez mediante el embudo de sobremesa Buchner fabricado con plástico de polietileno.
  • Removable hose barbed connector accepts 12.7 mm (0.50 in.) I.D. tube and threads into 0.75 in. NPT bung on the funnel
  • Fixed or removable Fritware™ Porous Filter Plates supported by a multiple ring grid, HDPE, 6.4 mm (0.25 in.) thick, with a non-porous ring at the periphery of the plate which seals filter paper when used
  • Fritware Porous Filter Plates available in two porosities (medium and coarse), medium is 45 to 90 microns while the coarse is 90 to 130 microns use temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
  • Fixed or removable Perforated Filter Plates are made of 4.8 mm (0.1875 in.) thick HDPE with 4.8 mm (0.1875 in.) perforations on 11 mm (0.4375 in.) centers
  • Perforated Filter Plates available in two versions (fixed or removable), fixed for coarse filtration or use with a cloth or paper filter, removable for use in precious metals recovery, use temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
  • Rim to Plate: 8 in. (20.3 cm)
  • Use the Funnel Trowel (F36820-0118) to quickly and efficiently smooth fissures appearing during the filtration process
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 45,7 cm
Capacidad (métrico) 45.87 L
Material Polyethylene
Altura (métrico) 285,75 mm
Descripción Funnel with Medium Porosity Fixed Plate (18 in.)
Incluye Placa fija de porosidad media (18 in)
Porosidad Medium
Tamaño de poro 45 to 90μ
Temperatura máx. (imperial) 125°F
Temperatura máxima 52°C
Tipo de producto Buchner Funnel