Learn More
Bel-Art™ Embudos de sobremesa SP Scienceware™ Buchner
Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Incluye:
Placa extraíble de porosidad media (18 in)
Placa fija de porosidad media (10,25 in)
Placa fija de porosidad media (18 in)
Placa perforada fija (18 in)
Diámetro del área superior (métrico):
26 cm
45,7 cm
45,7 cm
Altura (métrico):
20,3 cm
285,75 mm
285,75 mm
Unit Size:
cada uno
Description
- El conector dentado para manguera extraíble admite tubos con un diámetro interno de 12,7mm (1/2 pulg.) y se enrosca en tapones NPT de 3/4 pulg en el embudo
- Placas de filtración porosas, fijas o extraíbles Fritware™ acompañadas de una rejilla multi-anillo; HDPE, 6,4 mm (1/4 pulg.) de grosor, con un anillo no poroso en la periferia de la placa que sella el papel de filtro cuando se usa
- Placas de filtro porosas Fritware disponibles en dos porosidades (media y gruesa); la porosidad media es de 45-90 micrones mientras que la gruesa es de 90-130 micrones; para uso dentro de un rango de temperatura deun máximo de 52ºC (125ºF) a un mínimo de -20ºC (-4ºF)
- Las placas de filtro perforadas fijas o extraíbles están hechas de HDPE de 4,8 mm ( 3/16 pulg.) de grosor con perforaciones de 4,8 mm (3/16 pulg.) en centros de 11mm (7/16 pulg.)
- Placas de filtro perforadas disponibles en dos versiones (fijas o extraíbles); fijas para filtración gruesa o para uso con un filtro de tela o papel; extraíbles para su uso en la recuperación de metales preciosos; usar en un rango de temperatura máximo de 52ºC (125ºF), y mínimo de -20ºC (-4ºF)
- Utilice la paleta para embudos (F36820-0118) para alisar de forma rápida y eficaz las fisuras que puedan aparecer durante el filtrado
Specifications
Specifications
| Diámetro del área superior (métrico) | 45,7 cm |
| Capacidad (métrico) | 45.87 L |
| Material | Polietileno |
| Altura (métrico) | 285,75 mm |
| Descripción | Embudo con placa fija perforada (18 pulg.) |
| Incluye | Placa perforada fija (18 in) |
| Tamaño de poro | De 90 a 130μ |
| Temperatura máx. (imperial) | 125 °F |
| Temperatura máxima | 52 °C |
| Tipo de producto | Buchner Funnel |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction