Learn More
Bel-Art™ Benchtop Biohazard Waste Disposal Bag
Código de producto. 17469583 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
17469583 Rojo paquete de 100
1 options
Código de producto. 17469583
Marca: Bel-Art™ F131660000_HAOONLY
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bright red, autoclavable bags feature one long flap for easy opening and disposal of tips and tubes
  • Size allows the bag to be inverted over user's hand to safely pick up waste
  • Printed with the biohazard symbol and sterilization indicator patch
  • Constructed from High Molecular Weight, High-Density (HMHD) polyethylene
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • For space-saving waste disposal, use with Poxygrid™ Benchtop Biohazard Bag Holder (Mfr. No. H13193-1000)
Especificaciones
Diseñar Printed Biohazard Symbols
Capacidad (imperial) 0.4 gal.
Color Rojo
Desechables Single-use
Altura (métrico) 28 cm
Anchura (métrico) 22 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con (aplicación) Easy Opening and Disposal of Tips and Tubes
Anchura (imperial) 8.5 in.
Grosor 0.07 mm
Altura (imperial) 11 in.
Material HDPE
Tipo de producto Biohazard Waste Bag (Benchtop)