Descripción
Ofrece un muestreo rápido y sencillo con funcionamiento con una sola mano
- Punta cónica larga con abertura de 4 mm
- Estructura de polietileno con certificación de la FDA
- Graduación para indicar el volumen recogido
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduado | Sí |
| Cantidad | 5/paq. |
| Estilo de punta | Cónico |
| Tipo de empaquetado | Bolsa |
| Color | Translúcido |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Longitud (métrico) | 39 cm |
| Tipo | Muestreador de fuelle |
| Mostrar más |